Få mere at vide
THAL-SNS-032, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477857
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16477857 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16477857 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY123937
MedChemExpress THAL-SNS-032 is a selective CDK9 degrader PROTAC consisting of a CDK-binding SNS-032 ligand linked to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon (CRBN).
THAL-SNS-032 is a selective CDK9 degrader PROTAC consisting of a CDK-binding SNS-032 ligand linked to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon (CRBN).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale THAL-SNS-032
CAS 2139287-33-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C40H52N8O10S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCCOCCOCCOCCNC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)CN4CCC(C(NC5=NC=C(SCC6=NC=C(C(C)(C)C)O6)S5)=O)CC4
Molekylvægt (g/mol) 869.02
Formel vægt 869.02
Procent renhed 97.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease