Få mere at vide
TH588, MedChemExpress
Beskrivelse
TH588 is first-in-class nudix hydrolase family inhibitor that potently and selectively engage and inhibit the MTH1 (IC50= 5 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TH588 |
| CAS | 1609960-31-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H12Cl2N4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16 mg/mL (54.21 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | NC1=NC(C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)=CC(NC3CC3)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.17 |
| Formel vægt | 295.17 |
| Vis mere |