Få mere at vide
TH34, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487247
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487247 5 mg
16480837 50 mg
16473116 25 mg
16444538 10 mg
16405396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487247 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111818
MedChemExpress TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TH34
Fysisk form Solid
CAS 2196203-96-8
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H16N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (585.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NO)C1=CC=C(C)C(NCC2=CC=CC=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Formel vægt 256.3
Procent renhed 98.41%