missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TH287, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447228
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447228 10 mg -
16433247 50 mg -
16429757 5 mg 5mg
16407206 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16965

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TH287 is a potent and selective inhibitor of MTH1, with an IC50 of 0.8 nM. TH287 is highly selective towards MTH1, with no relevant inhibition of MTH2, NUDT5, NUDT12, NUDT14, NUDT16, dCTPase, dUTPase and ITPA at 100 μM. TH287 could act as a chemotherapeutic agent for cancer research.

TH287 is a potent and selective inhibitor of MTH1, with an IC50 of 0.8 nM. TH287 is highly selective towards MTH1, with no relevant inhibition of MTH2, NUDT5, NUDT12, NUDT14, NUDT16, dCTPase, dUTPase and ITPA at 100 μM. TH287 could act as a chemotherapeutic agent for cancer research.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TH287
CAS 1609960-30-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H10Cl2N4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (371.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)=CC(NC)=N1
Molekylvægt (g/mol) 269.13
Formel vægt 269.13
Procent renhed 98.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.