Få mere at vide
Thermo Scientific™ TH13-6 x 50 svingende skovlrotor til LYNX 4000 og 6000 Superspeed Centrifuger
Artikelnummer. 13496083 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13496083 6 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13496083 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139765.00 DKK
    132059.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 7706.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Opnå gradientadskillelser eller pelletering direkte til bunden af røret med disse rotorer, designet til runde eller koniske rør.
Opnå gradientadskillelser eller pelletering direkte til bunden af røret med Thermo Scientific™ TH13-6 x 50mL Swinging-Bucket Rotor, designet til runde eller koniske rør.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™Rotor udskiftning
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Thermo Scientific™ Auto-ID™Øjeblikkelig rotoridentifikation
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TH13-6x50 Svingende skovlrotor
Materiale Aluminium med Titanium spande
Type Svingende spandrotor
Volumen 6 x 50 ml
Maks. RCF 30,314 x g
Maks. Hastighed 13,100 rpm
Radius (metrisk) 107 mm
Radius (metrisk) Min. 33 mm
K faktor 1,503
Maks. Rørlængde 104 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 15.8 lb. (7.2 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 90°
Bioindeslutning Ja