Få mere at vide
Thermo Scientific™ TH-660 Rotorpakke med svingende skovl Artikelnummer.: 12181630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204702.64 DKK
    203684.22 DKK / Hver
    Spare 1018.42 DKK
    0.50% Slukket
Thermo Scientific™ TH-660 Rotorpakke med svingende skovl
Artikelnummer. 12181630 Shop alle Thermo Scientific produkter
6 x 4.4 mL, Hver
Volumen:
6 x 4.4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12181630
Brand: Thermo Scientific™ 10502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204702.64 DKK
    203684.22 DKK / Hver
    Spare 1018.42 DKK
    0.50% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bearbejd prøver effektivt med TH-660 Swinging Bucket Rotor.
Bearbejd prøver effektivt med Thermo Scientific™ TH-660 Rotorpakke med svingende skovl.
Bestillingsoplysninger:
Bestil genforsegling 11x 32 mm rørskruestik (45537) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX80/90/100 Ultra Centrifuge Series
Anbefalet til:
Rate zoneisolering af proteiner og RNA.
Bemærk:
Værktøj til fjernelse af konisk adapter (kun dele tilgængelig direkte fra Seton Scientific) kan bestilles som 4209
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TH-660 Rotorpakke med svingende skovl
Materiale Titanium
Type Svingende spandrotor
Volumen 6 x 4.4 mL
Maks. RCF 488,576 x g
Maks. Hastighed 60,000 rpm
Radius (metrisk) 121.5 mm
Radius (metrisk) Min. 64.6 mm
K faktor 44.4
Maks. Rørlængde 60 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 12.8 lb. (5.8 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 90°
Gns. RCF 374,173 x g
Min. RCF 259,770 x g
Produkttitel
Thermo Scientific™ TH-660 Rotorpakke med svingende skovl >