Få mere at vide
Thermo Scientific™ TH-641 Svingende skovlrotorpakke til WX+ Ultraspeed Centrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
6 x 13,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bearbejd prøver effektivt med Thermo Scientific™ TH-641 Rotorpakke med svingende skovl.
Bestillingsoplysninger:
Bestil ultracrimp/clearcrimp tætningsværktøj (03920), udskiftning af crimpmåler (03919), ekstra propper og hætter (03045), værktøj til fjernelse af rør (12826), rørstativer (to) (03726) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Series Gulv Model Centrifuge
Anbefalet til:
Rate zoneisolering af RNA og subcellulære partikler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TH-641 Rotorpakke med svingende skovl |
| Materiale | Titanium |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 6 x 13,2 ml |
| Maks. RCF | 287,660 x g |
| Maks. Hastighed | 41,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 153.2 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 71.9 mm |
| K faktor | 114 |
| Maks. Rørlængde | 89 mm |
| Vis mere |