Få mere at vide
TH 588
Beskrivelse
TH 588 is a potent MTH1 inhibitor (IC50 = 5 nM). Induces oxidative DNA damage and reduces survival in cancer cells. Inhibits growth of breast and colorectal cancer xenografts in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4-Cyclopropyl-6-(2,3-dichlorophenyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1609960-31-7 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C13H12Cl2N4 |
| Formel vægt | Observed MW: 295.17 |