missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TH-302, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TH-302 |
| CAS | 918633-87-1 |
| Molekylær formel | C9 H16 Br2 N5 O4 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N,N'-Bis(2-bromoethyl)phosphorodiamidic Acid (1-Methyl-2-nitro-1H-imidazol-5-yl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16Br2N5O4P/c1-15-8(6-12-9(15)16(17)18)7-20-21(19,13-4-2-10)14-5-3-11/h6H,2-5,7H2,1H3,(H2,13,14,19) |
| SMIL | Cn1c(COP(=O)(NCCBr)NCCBr)cnc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-N-[(2-bromoethylamino)-[(3-methyl-2-nitroimidazol-4-yl)methoxy]phosphoryl]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.04 |
| Formel vægt | 446.9307 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?