Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, °50 C til °300 C, Aluminiumslegering
Artikelnummer. 10141061
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10141061
Brand: Gestigkeit Harry™ TH12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: rektangel, størrelse: 12 x 18 tommer.
Bemærk: Sendes med et EU Schuko-stik.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Størrelse 12 x 18 tommer.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 300 °C
Vægt (metrisk) 14 kg
Watt 2400 W
Elektriske krav 230 V, 2400 w
Stiktype EU Schuko
Form Rektangel
Spænding 230 V
Type Varmeplade