Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TH 10785
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7250153
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18746956
Brand: Tocris Bioscience™ 7778/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OGG1 activator
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine
CAS 1002801-51-5
Mængde 10 mg
Mål Glycosylase Activators
Molekylær formel C17H21N3
Renhed 0.98