Få mere at vide
TGX-221, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TGX-221 |
| CAS | 663619-89-4 |
| Molekylær formel | C21H24N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 7-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O2/c1-15-12-18(16(2)22-17-6-4-3-5-7-17)21-23-19(13-20(26)25(21)14-15)24-8-10-27-11-9-24/h3-7,12-14,16,22H,8-11H2,1-2H3 |
| SMIL | OC(=O)C1CCC(CNC(=O)OC(C)(C)C)CC1 |
| IUPAC navn | 9-(1-anilinoethyl)-7-methyl-2-morpholin-4-ylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.44 |
| Formel vægt | 364.1899 |