Få mere at vide
TGSH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Diallyl-4,4'-dihydroxydiphenylsulfone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H18 O4 S |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4S/c1-3-5-13-11-15(7-9-17(13)19)23(21,22)16-8-10-18(20)14(12-16)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2 |
| Formel vægt | 330.0926 |
| Procent renhed | >95% |