| Adgangsnummer |
P01137 |
| Analyseområde |
156,3 til 10.000 pg/ml |
| Assay følsomhed |
156.3 pg/mL |
| Indhold og opbevaring |
Capture Antibody Concentrate Detection Antibody Concentrate Human LAP-standard (lyofiliseret): 20 ng/ml ved rekonstitution Fosfatbufferet saltopløsningskoncentrat (PBS) Assay Buffer A-koncentrat (PBS med 1% tween 20 og 10% BSA) Prøve af fortynder B prætitreret Streptavidin-HRP Tetramethylbenzidin (TMB) Substratopløsning 96 Brøndplade inkluderet i produktet Kat. Nr. ender på suffikserne -22, -76, -86 |
| Konjugeret |
HRP |
| Immunoassay-kitformat |
Ubelagt ELISA sæt med plader |
| Produkttype |
ELISA |
| Prøvetype |
Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter |
ADN |
| Til brug med (applikation) |
ELISA |
| Til brug med (udstyr) |
Absorptionsmikropladelæser |
| Gene Alias |
CED; cytokin; DPD1; LAP; Latensassocieret peptid; præpro-transformerende vækstfaktor beta-1; regulatorisk protein; TGF b; TGF b 1; TGF beta; TGF beta 1; TGF beta1; TGF beta-1; TGF beta-1 protein; TGF β; TGF β 1; TGF β1; Tgfb; TGFB1; TGF-B1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGF-beta 1-protein; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; TGFβ1; Transformerende vækstfaktor; transformerende vækstfaktor B1; transformerende vækstfaktor beta; transformering af vækstfaktor beta 1; transformerende vækstfaktor beta-1; Transformerende vækstfaktor beta-1 proprotein; transformering af vækstfaktor beta-1 proprotein; transformerende vækstfaktor beta-1; transformerende vækstfaktor β1; transformerende vækstfaktor, beta 1; transformerende vækstfaktor, beta 1 (Camurati-Engelmann sygdom); transformerende vækstfaktor, beta-1; transformerende vækstfaktor-beta 1; transformerende vækstfaktor-beta I; transformerende vækstfaktor-beta-1; transformerende vækstfaktor-beta-1 forløber; unavngivet proteinproduktCED; cytokin; DPD1; LAP; Latensassocieret peptid; præpro-transformerende vækstfaktor beta-1; regulatorisk protein; TGF b; TGF b 1; TGF beta; TGF beta 1; TGF beta1; TGF beta-1; TGF beta-1 protein; TGF β; TGF β 1; TGF β1; Tgfb; TGFB1; TGF-B1; Tgfb-1; TGFbeta; TGF-beta 1; TGF-beta 1-protein; TGFbeta1; TGF-beta1; TGF-beta-1; TGFβ1; Transformerende vækstfaktor; transformerende vækstfaktor B1; transformerende vækstfaktor beta; transformering af vækstfaktor beta 1; transformerende vækstfaktor beta-1; Transformerende vækstfaktor beta-1 proprotein; transformering af vækstfaktor beta-1 proprotein; transformerende vækstfaktor beta-1; transformerende vækstfaktor β1; transformerende vækstfaktor, beta 1; transformerende vækstfaktor, beta 1 (Camurati-Engelmann sygdom); transformerende vækstfaktor, beta-1; transformerende vækstfaktor-beta 1; transformering vækstfaktor-beta I; transformering vækstfaktor-beta-1; transformering vækstfaktor-beta-1 forløber; unavngivet proteinprodukt; CED; DPD1; LAP; TGFB; TGFbeta |
| Gen-id (Entrez) |
7040 |
| Gen symbol |
CED,DPD1,LAP,TGFB,TGFbeta |
| Sættets indhold |
Indfangningsantistof: Forudtitreret, renset antistof, detektionsantistof: Prætitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X belægningsbuffer: Buffer til at plage fangstantistoffet, 5X ELISA/ELISPOT-fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, substratet: 1X TMB-løsning, analysecertifikat: Partispecifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96 Well Plate: Høj affinitet 96-brøndplade (inkluderet med produkt kategorinumre, der ender med suffikserne -22, -76, -86), Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86) |
| Etiket eller farvestof |
Biotin |
| Protein aliaser |
TGF-beta-1, LAP |
| Mængde |
2 x 96 tests |
| Regulatorisk status |
RUO |
| Prøvevolumen |
Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L |
| Opbevaringskrav |
2-8 °C |
| Synonym |
Latency Associated Peptide, Pro-TGF beta 1, LAP/TGF beta 1 |
| Mål |
TGF beta-1 |
| Test tid |
1 time 45 min |
| Samlet analysetid |
24 timer 30 min |
|
Vis mere
Vis mindre