missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TG101348, TRC

Artikelnummer. 30451476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451476 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3379055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TG101348
CAS 936091-26-8
Molekylær formel C27 H36 N6 O3 S
Mængde 5 mg
Synonym Benzenesulfonamide','N-(1,1-dimethylethyl)-3-[[5-methyl-2-[[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]-, N-(1,1-Dimethylethyl)-3-[[5-methyl-2-[[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]benzenesulfonamide, Fedratinib, Inrebic, SAR 302503, TG 101348, TG 10138, N-tert-Butyl-3-[[5-methyl-2-[4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]anilino]pyrimidin-4-yl]amino]benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C27H36N6O3S/c1-20-19-28-26(30-21-10-12-23(13-11-21)36-17-16-33-14-5-6-15-33)31-25(20)29-22-8-7-9-24(18-22)37(34,35)32-27(2,3)4/h7-13,18-19,32H,5-6,14-17H2,1-4H3,(H2,28,29,30,31)
SMIL Cc1cnc(Nc2ccc(OCCN3CCCC3)cc2)nc1Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)NC(C)(C)C
IUPAC navn N-tert-butyl-3-[[5-methyl-2-[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)anilino]pyrimidin-4-yl]amino]benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 524.68
Formel vægt 524.257
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.