missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TG 100572 Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483608
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483608 10 mg
16440929 1 mg
16420007 50 mg
16456337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10185

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases; has IC50s of 2, 7, 2, 16, 13, 5, 0.5, 6, 0.1, 0.4, 1, 0.2 nM for VEGFR1, VEGFR2, FGFR1, FGFR2, PDGFRβ, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src, Yes, respectively.

TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TG 100572 Hydrochloride
CAS 867331-64-4
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H27Cl2N5O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(O)C=C1C2=CC(C)=C(N=C(NC(C=C3)=CC=C3OCCN4CCCC4)N=N5)C5=C2.Cl
Molekylvægt (g/mol) 512.43
Formel vægt 512.43
Procent renhed 99.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.