missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TG 003
Beskrivelse
Potent, ATP-competitive inhibitor of Clk-family kinases (IC50 values are 15, 20 and 200 nM for mClk4, 1 and 2 respectively and >10 μM for mClk3). Also inhibits DYRK1A/B (IC50 values are 24 and 34 nM respectively). Suppresses serine/arginine-rich protein phosphorylation; affects the regulation of alternative splicing by phosphorylation of SR protein both in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TG 003 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 249.33 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.328 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?