Få mere at vide
Ebro Electronic™ TFX 430 præcision termometer
Sondetype:
Glasbelagt
Spidse
Stump
Uden sonde
Længde (metrisk):
190 mm
355 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
TFX 430 Model Precision Termometer. Disse præcisionstermometre er drevet af et udskifteligt lithiumbatteri og er praktiske, vandtætte temperaturmålingsenheder til en lang række måle- og kontrolapplikationer i laboratoriet og i industrien.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Anvendelser: Laboratorie, temperaturovervågning, måling af luft, væsker, duktile stoffer, aggressive medier og overflader |
| Højde (metrisk) | 54 mm |
| Inkluderer | Termometer, sensor, kalibreringscertifikat, brugsanvisning |
| Længde (metrisk) | 355 mm |
| Måletid | 1 til 15 sek. |
| Model- | TFX 430 og TPX 130 |
| Sondetype | Stump |
| Opløsning | 0,01 °C fra− 100° til+ 199,99 °C; 0,1 °C for det resterende måleområde |
| Vis mere |