Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tft.-80.4 Fixed Angle Rotor til WX+ Ultraspeed Centrifuges
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Øg prøvebehandlingen med kapaciteten på 10 pladser Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4.4mL rotor med fast vinkel.
Anbefalet til:
Protein-, virus- og DNA-isolering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TFT-80.4 rotor med fast vinkel |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 10 x 4,4 ml |
| Maks. RCF | 468,246 x g |
| Maks. Hastighed | 80,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 65.5 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 34.1 mm |
| K faktor | 25.8 |
| Maks. Rørlængde | 60 mm |
| Vis mere |