Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tft.-80.2 Fast Vinkel Rotor
Artikelnummer. 12181690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12181690 12 x 2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12181690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 54456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154040.00 DKK
    147727.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 6312.98 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forøg prøvebehandlingen med kapaciteten på 12 pladser Thermo Scientific™ TFT-80.2 rotor med fast vinkel.
Anbefalet til:
Lille volumen; Protein-, virus- og DNA-isolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TFT-80.2 rotor med fast vinkel
Materiale Titanium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 12 x 2 ml
Maks. RCF 429,643 x g
Maks. Hastighed 80,000 rpm
Radius (metrisk) 60.1 mm
Radius (metrisk) Min. 33.9 mm
K faktor 22.6
Maks. Rørlængde 51 mm
Maks. Rør diameter 8 mm
Nettovægt 5.5 lb. (2.5 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 25°
Gns. RCF 335,994 x g
Min. RCF 242,344 x g