Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tft.-45.6 Fast Vinkel Rotor
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
40 x 6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør en række applikationer ved hjælp af den alsidige Thermo Scientific™ TFT-45.6 Fixed Angle Rotor, som omfatter en række funktioner.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Series Gulv Model Centrifuge
Anbefalet til:
Serum lipoprotein flotation, multiple sample DNA og virus isolation.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TFT-45.6 rotor med fast vinkel |
| Materiale | Titanium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 40 x 6 ml |
| Maks. RCF | 238.859 xg (ydre række), 204.252 xg (indre række) |
| Maks. Hastighed | 45,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 105,6 mm Udvendig, 90,3 mm Indvendig |
| Radius (metrisk) Min. | 76,0 mm Udvendig, 60,7 mm Indvendig |
| K faktor | 44,1 Yderste Række/49,6 Indre Række |
| Maks. Rørlængde | 66 mm |
| Vis mere |