Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TFRGAP-NH2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18717506
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18717506 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18717506 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7742/1
PAR3 peptide agonist
TFRGAP-NH2 is a protease-activated receptor 3 (PAR3) peptide agonist. In vitro, it increases the expression of heme oxygenase (HO)-1 in osteoarthritis synovial fibroblasts (OASFs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 0.95
CAS 1872435-09-0
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Molekylvægt (g/mol) M.W.-observed: 646.75