Få mere at vide
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robust termoelement-termometerserie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10094100
Produkttype:
1-kanals termometer
2-kanals termometer
Sondetype:
Lemosa stik
SMP stik
IP-vurdering:
IP40
IP52
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10094100
Brand: Ebro Electronic™ 13405520A
Højpræcise termometre til en lang række måle- og kontrolapplikationer i laboratoriet og i industrien.
Temp. Område: -200 til 1200 °C (K), -100 til 800 °C (J), -50 til 300 °C (T), -100 til 600 °C (E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendelser: Varmeteknologi, Aircondition, ventilation, Luft, gasser, Væsker, Motorer, motorer, Plastmaterialer, Laboratorie
Højde (metrisk) 38 mm
Inkluderer Termometer, kalibreringscertifikat, brugsanvisning
Længde (metrisk) 190 mm
Materiale Plast
Model- TFN 520
Sondetype Lemosa stik
Opløsning 0,1 °C ved− 200° til+ 250°°C (K); 0,1 °C ved− 100° til+ 190°°C (J); 0,1 °C ved− 50° til+ 220°°C (T); 0,1 °C kl− 100° til+ 150°°C (E); 1 °C for resten
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Produkttype 1-kanals termometer
Datalagring Ingen
Maks. Temperatur (engelsk) 2192 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1200 °C
Min. Temperatur (engelsk) -328 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +1200 °C (K), -100 °C til +800 °C (J), -50 °C til +300 °C (T), -100 °C til +600 °C (E)
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) TPN-sondeserie med lemosa-stik, AG 130, AG 140, AN 140, AN 150
Batterilevetid Op til 5 år
Batteritype Lithium 3 V/Typ CR 2477
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise LCD
Bredde (metrisk) 120 mm
IP-vurdering IP52