Få mere at vide
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robust termoelement-termometerserie
Artikelnummer. 10389282
Produkttype:
1-kanals termometer
2-kanals termometer
Sondetype:
Lemosa stik
SMP stik
IP-vurdering:
IP40
IP52
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10389282
Brand: Ebro Electronic™ 13405532A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højpræcise termometre til en lang række måle- og kontrolapplikationer i laboratoriet og i industrien.
Temp. Område: -200 til 1200 °C (K), -100 til 800 °C (J), -50 til 300 °C (T), -100 til 600 °C (E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012
Dimensioner (L x B x H) 115 x 54 x 22 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendelser: Varmeteknologi, Aircondition, ventilation, Luft, gasser, Væsker, Motorer, motorer, Plastmaterialer, Laboratorie
Højde (metrisk) 38 mm
Inkluderer Termometer, kalibreringscertifikat, brugsanvisning
Længde (metrisk) 190 mm
Materiale Plast
Model- TFN 530-SMP
Sondetype SMP stik
Opløsning 0,1 °C ved− 200° til+ 250°°C (K); 0,1 °C ved− 100° til+ 190°°C (J); 0,1 °C ved− 50° til+ 220°°C (T); 0,1 °C kl− 100° til+ 150°°C (E); 1 °C for resten
Vægt (metrisk) 0.3 kg
Produkttype 2-kanals termometer
Datalagring Ingen
Maks. Temperatur (engelsk) 2192 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1200 °C
Min. Temperatur (engelsk) -328 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +1200 °C
Kalibreret Fabrikskalibreret
Til brug med (udstyr) TPN-sondeserie med SMP-stik, AG 130, AG 140, AN 141, AN 150
Batterilevetid Op til 5 år
Batteritype Lithium 3 V/Typ CR 2477
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise LCD
Bredde (metrisk) 120 mm
IP-vurdering IP40
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt