Få mere at vide
WTW™ TFK™ 325 Temperatursensor
Artikelnummer. 10697291
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel unitSize
10697291 1 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10697291 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 102280
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperaturfølere ved WTW bruges med pH- og ORP-elektroder, der ikke har egen temperatursensor
pH- og ORP-målinger skal altid have en temperaturangivelse. Ved pH-måling angives en temperatur for at kompensere for temperatureffekten, og dokumentationen med ORP-måling kun til dokumentationsformål. Under ISE-måling er det vigtigt, at kalibreringen og målingen udføres i samme temperaturområde. Temperaturfølere ved WTW bruges med pH- og ORP-elektroder, der ikke har egen temperatursensor. Temperaturfølerne er udstyret med to 4 mm bananstik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Temperatursensor
Længde (metrisk) 1 m
Længde (metrisk) kabel 1 m
Temperatursensor Ja