Få mere at vide
WTW™ TFK™ 325/HC-3 temperatursensor
Beskrivelse
pH- og ORP-målinger skal altid have en temperaturangivelse. Ved pH-måling angives en temperatur for at kompensere for temperatureffekten, og dokumentationen med ORP-måling kun til dokumentationsformål. Under ISE-måling er det vigtigt, at kalibreringen og målingen udføres i samme temperaturområde. Temperaturfølere ved WTW bruges med pH- og ORP-elektroder, der ikke har egen temperatursensor. Temperaturfølerne er udstyret med to 4 mm bananstik.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til pH-elektroder |
| Type | Temperatursensor |
| Længde (metrisk) | 3 m |
| Længde (metrisk) kabel | 3 m |
| Temperatursensor | Ja |