missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TFIIE beta Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18177201 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18177201 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18177201 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP220610

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TFIIE beta Polyclonal specifically detects TFIIE beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen TFIIE beta
Applikationer Western Blot, Immunoprecipitation, ChIP Assay
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:1000-1:10000, Immunoprecipitation 1:100-1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Formulering PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Genadgangsnr. P29084
Gene Alias FE, General transcription factor IIE subunit 2, general transcription factor IIE, polypeptide 2 (beta subunit, 34kD), general transcription factor IIE, polypeptide 2, beta 34kDa, TF2E2TFIIE-beta, TFIIE-B, transcription initiation factor IIE subunit beta
Gensymboler GTF2E2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TFIIE beta. The exact sequence is proprietary.
Molekylvægt af antigen 33 kDa
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2961
Testspecificitet Human. Rhesus Monkey (100%).
Målarter Human
Indhold og opbevaring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.