Få mere at vide
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7227648 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17721349 20 μL
17711349 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17721349 Leverandør Proteintech Leverandørnr. CL5551457220UL
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rabbit Polyclonal Antibody
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Tekniske data
Antigen TFAP2C
Applikationer Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1000 μg/mL
Konjugeret CoraLite 555
Formulering PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Genadgangsnr. BC007566
Værtsarter Rabbit
Oprensningsmetode Antigen affinity purification
Mængde 20 μL
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 7022
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG