missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tezacaftor, TRC

Artikelnummer. 17978394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978394 5 mg
17989974 10 mg
17988004 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17978394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3215105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1152311-62-0
Molekylær formel C26 H27 F3 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 520.4976
Synonym 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide (ACI), (R)-1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-(2,3-dihydroxypropyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide, Tezacaftor, VX 661, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide (ACI), 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide, (R)-1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-(2,3-dihydroxypropyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide, Tezacaftor, VX 661
IUPAC navn 1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)indol-5-yl]cyclopropane-1-carboxamide
SMIL CC(C)(CO)c1cc2cc(NC(=O)C3(CC3)c4ccc5OC(F)(F)Oc5c4)c(F)cc2n1C[C@@H](O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tezacaftor
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H27F3N2O6/c1-24(2,13-33)22-8-14-7-18(17(27)10-19(14)31(22)11-16(34)12-32)30-23(35)25(5-6-25)15-3-4-20-21(9-15)37-26(28,29)36-20/h3-4,7-10,16,32-34H,5-6,11-13H2,1-2H3,(H,30,35)/t16-/m1/s1
Formel vægt 520.1821
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.