Få mere at vide
Tezacaftor, Mikromol
Beskrivelse
Tezacaftor, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tezacaftor |
| CAS | 1152311-62-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tezacaftor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H27 F3 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide (ACI), 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[1-[(2R)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-1H-indol-5-yl]cyclopropanecarboxamide, (R)-1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-(1-(2,3-dihydroxypropyl)-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1H-indol-5-yl)cyclopropanecarboxamide, Tezacaftor, VX 661 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27F3N2O6/c1-24(2,13-33)22-8-14-7-18(17(27)10-19(14)31(22)11-16(34)12-32)30-23(35)25(5-6-25)15-3-4-20-21(9-15)37-26(28,29)36-20/h3-4,7-10,16,32-34H,5-6,11-13H2,1-2H3,(H,30,35)/t16-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(CO)c1cc2cc(NC(=O)C3(CC3)c4ccc5OC(F)(F)Oc5c4)c(F)cc2n1C[C@@H](O)CO |
| Vis mere |