Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Viskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Produkttype:
Dry Wiper
Forbefugtet visker
Tør visker
Tørre viskerblade
Emballagemængde:
100/Bag
100/pose
150/pose
50/pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1500
Beskrivelse
- Made of 100% polyester
- Dry wiper
- Double-knit design
- Have sealed laser edge
- Nonsterile
- Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
- Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre viskerblade |
| Længde (engelsk) | 9 in. |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Konstruktion | Double-knit |
| Kanter | Sharp sealed laser |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm) |
| Vis mere |