Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Viskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Produkttype:
Dry Wiper
Forbefugtet visker
Tør visker
Tørre viskerblade
Emballagemængde:
100/Bag
100/pose
150/pose
50/pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1500
Beskrivelse
- Fremstillet af 100% polyester
- Forbefugtet visker
- Dobbeltstrikket design
- Har forseglet laserkant
- Ikke-steril
- Fås i High Durability, High Sorption og Microdenier-serien
- Sorbenskapacitet er mellem 350 og 450 ml/m 2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forbefugtet visker |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Konstruktion | Dobbeltstrik |
| Kanter | Skarp forseglet laser |
| Dimensioner (L x B) | 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol