Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Viskere
Artikelnummer. 17228889 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Produkttype:
Dry Wiper
Forbefugtet visker
Tør visker
Tørre viskerblade
Emballagemængde:
100/Bag
100/pose
150/pose
50/pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1500
Artikelnummer. 17228889
Brand: Texwipe™ TX59
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For maksimal slidstyrke.
  • Fremstillet af 100% polyester
  • Tør visker
  • Dobbeltstrikket design
  • Har forseglet laserkant
  • Ikke-steril
  • Fås i High Durability, High Sorption og Microdenier-serien
  • Sorbenskapacitet er mellem 350 og 450 ml/m 2
Tekniske data
Produkttype Dry Wiper
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Konstruktion Double-knit
Kanter Sharp sealed laser
Dimensioner (L x B) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Til brug med (applikation) Ideal for use on surfaces with sharp edges and spill control
Emballagemængde 100/Bag
Sterilitet Non-sterile