Få mere at vide
Texwipe™ Vertex™ Viskere
Artikelnummer. 16395395 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Produkttype:
Dry Wiper
Forbefugtet visker
Tør visker
Tørre viskerblade
Emballagemængde:
100/Bag
100/pose
150/pose
50/pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1500
Artikelnummer. 16395395
Brand: Texwipe™ TX42
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For maksimal slidstyrke.
  • Fremstillet af 100% polyester
  • Tør visker
  • Dobbeltstrikket design
  • Har forseglet laserkant
  • Ikke-steril
  • Fås i High Durability, High Sorption og Microdenier-serien
  • Sorbenskapacitet er mellem 350 og 450 ml/m 2
Tekniske data
Produkttype Tør visker
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Konstruktion Dobbeltstrik
Kanter Skarp forseglet laser
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til brug på overflader med skarpe kanter og spildkontrol
Emballagemængde 100/pose