Få mere at vide
Texwipe™ TOC Rengøringsvalideringssæt
Artikelnummer. p-2916520 Shop alle Texwipe produkter
Produkttype:
Validation Kit
Validation Kit, Long Handle Swab
Til brug med (applikation):
Prøveudtagning af 12 produktionsområder
Prøveudtagning af 72 produktionsområder
Sampling 12 Production Areas
Pakningsstørrelse:
18 sæt
Hver
Pakke med 18
Artikelnummer. 10514495
Brand: Texwipe™ TX3342
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Vials, swabs, and labels for sampling 12 or 72 production areas, and container for sample transport.
Designet til at forenkle prøvetagning til rengøringsvalidering. Sæt, der er kompatible til brug med Sievers Model 800/900, Anatel ANATOC™ , Teledyne Tekmar , OI Analytisk model 1010 og Shimadzu TOC-V Series™ TOC-analysatorer.
Hætteglas
  • Certificeret lavt TOC-niveau (mindre end 10 Glc-krus/L, mindre end 10 ppb) sikrer konsistens i hætteglassets baggrundsbidrag
  • Forvaskede hætteglas har en hætte og septa-design for nem prøveudtagning og analyse
  • Overdækning af polyethylen beskytter septumoverfladen mod forurening indtil analysetidspunktet
  • Skrånende skulderdesign minimerer headspace for reduceret baggrunds-TOC-niveau
  • Godkendt til brug af TOC-instrumenteringsproducenten bullets1 (slut)
Prøvepodepind
  • Certificeret lavt TOC-niveau (mindre end 50 Glc-krus/L, mindre end 50 ppb) sikrer konsistens i podepindens baggrundsbidrag
  • Dobbeltlags, dobbeltstrikket polyesterhoved fanger forurenende stoffer i strikstrukturen under prøvetagning
  • Tillader maksimal opsamling af forurenende stoffer og frigivelse til fortyndingsmiddel for at sikre fremragende genvindingshastigheder
  • Håndtaget med indhak gør det muligt at placere hovedet i hætteglasset med minimal håndtering og forurening
  • Håndtag af 100 % polypropylen sikrer, at der ikke tilføres yderligere kontaminanter og giver fremragende kemisk resistens
Certificeringer
Analysecertifikat inkluderet på hver æske.
Tekniske data
Produkttype Validation Kit
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af 72 produktionsområder
Inkluderer 72 40 mL klare hætteglas bundet septa-hætte, 144 lav TOC Alpha™ Prøvepind, 72 tomme hætteglasetiketter
Mængde 1/Cs.