Få mere at vide
Texwipe™ TOC Rengøringsvalideringssæt
Artikelnummer. 10514495 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Produkttype:
Valideringssæt
Valideringssæt, podning med langt skaft
Til brug med (applikation):
Prøveudtagning af 12 produktionsområder
Prøveudtagning af 72 produktionsområder
Pakningsstørrelse:
18 sæt
Hver
Pakke med 18
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10514495 Valideringssæt Prøveudtagning af 72 produktionsområder Hver
11521264 Valideringssæt Prøveudtagning af 12 produktionsområder Pakke med 18
15500023 Valideringssæt, podning med langt skaft Prøveudtagning af 12 produktionsområder 18 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10514495 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX3342
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
Vials, swabs, and labels for sampling 12 or 72 production areas, and container for sample transport.
Designet til at forenkle prøvetagning til rengøringsvalidering. Sæt, der er kompatible til brug med Sievers Model 800/900, Anatel ANATOC™ , Teledyne Tekmar , OI Analytisk model 1010 og Shimadzu TOC-V Series™ TOC-analysatorer.
Hætteglas
  • Certificeret lavt TOC-niveau (mindre end 10 Glc-krus/L, mindre end 10 ppb) sikrer konsistens i hætteglassets baggrundsbidrag
  • Forvaskede hætteglas har en hætte og septa-design for nem prøveudtagning og analyse
  • Overdækning af polyethylen beskytter septumoverfladen mod forurening indtil analysetidspunktet
  • Skrånende skulderdesign minimerer headspace for reduceret baggrunds-TOC-niveau
  • Godkendt til brug af TOC-instrumenteringsproducenten bullets1 (slut)
Prøvepodepind
  • Certificeret lavt TOC-niveau (mindre end 50 Glc-krus/L, mindre end 50 ppb) sikrer konsistens i podepindens baggrundsbidrag
  • Dobbeltlags, dobbeltstrikket polyesterhoved fanger forurenende stoffer i strikstrukturen under prøvetagning
  • Tillader maksimal opsamling af forurenende stoffer og frigivelse til fortyndingsmiddel for at sikre fremragende genvindingshastigheder
  • Håndtaget med indhak gør det muligt at placere hovedet i hætteglasset med minimal håndtering og forurening
  • Håndtag af 100 % polypropylen sikrer, at der ikke tilføres yderligere kontaminanter og giver fremragende kemisk resistens
Certificeringer
Analysecertifikat inkluderet på hver æske.
Tekniske data
Produkttype Valideringssæt
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af 72 produktionsområder
Inkluderer 72 40 mL klare hætteglas bundet septa-hætte, 144 lav TOC Alpha™ Prøvepind, 72 tomme hætteglasetiketter
Mængde 1/Cs.