Få mere at vide
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Wipers er 100% kontinuerlig filament, dobbeltstrikket polyester
Artikelnummer. 15732396 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15732396 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 150
1 options
Artikelnummer. 15732396 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX2069
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
For ISO Klasse 3 til 7 (Klasse 1 til 10.000) applikationer
  • 100 % kontinuerligt filament dobbeltstrikket polyesterstof giver god sugeevne, aftørringseffektivitet og slidstyrke
  • Økonomisk hot-cut visker polyester til universalrengøring i kritiske renrumsanvendelser
  • Termisk forseglede kanter til fiberkontrol
Ordreinfo
Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrum med opløsningsmiddelsikker Bag-Within-A-Bag™ renrumsemballage. Basisvægt, 122 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Tør aftørring
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 122
Konstruktion 100% Kontinuerlig filament dobbeltstrikket konstruktion
Kanter Termisk forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) For ISO Klasse 3 til 5 (Klasse 1 til 100) renrums generelle aftørrings- og rengøringsapplikationer