Få mere at vide
Texwipe™ TexWrite™ Cleanroom notesbøger
Artikelnummer. 11515415 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11515415 Blå Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11515415 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX5708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9285.00 DKK
    7948.63 DKK / Pakke med 10
    Spare 1336.37 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Permanent indbundne videnskabelige notesbøger har en syet indbinding, der forhindrer sidefjernelse uden åbenbar skade
  • Alle sider er sekventielt nummererede med to signaturlinjer og datoer for at give yderligere registreringssikkerhed
  • Permanent forseglet, kemikaliebestandig Mylar™ dække
  • Indeholder 100 college-styrede blå ark lavet af slidstærkt TexWrite substrat og trykt med let tonet blæk med lavt natriumindhold og lavt calciumindhold
Ordreinfo
Hver notebook er dobbelt krympeindpakket i beskyttende polypropylen.
Tekniske data
Materiale Silikone
Farve Blå
Dækmateriale Mylar Forseglet
Dimensioner (L x B) 8,2 x 11 tommer.
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 216 mm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 279 mm
Til brug med (applikation) Laboratorienotesbog, kritisk journalføring, juridisk registrering
Produkttype Cleanroom notesbog