Få mere at vide
Texwipe™ TexWrite™ 10 MP dokumentationspapir
Artikelnummer. 16368841 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, blå
Artikelnummer. Farve
16368841 Hvid, blå
1 options
Artikelnummer. 16368841 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX5800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7805.00 DKK
    6334.42 DKK / Pakke med 500
    Spare 1470.58 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-04-2027
100% syntetisk plade
Højtydende dokumentationsmateriale designet til ultrarene produktionsmiljøer, der ikke kan tolerere celluloseforurening.
  • Ultraclean med lav partikeldannelse og tonerafgivelse
  • Fremragende blækfangst uden risiko for udtværing
  • Lavt ESD-potentiale for reduceret risiko for elektrostatisk skade
  • Kompatibel med inkjet-, laser- og tonerbaserede printere og kopimaskiner
  • Kuglepenne glider let over overfladen uden spring eller spring
  • Genanvendelig som plast
  • Autoklaverbar til brug i sterile miljøer
Ordreinfo
Ark måler 8,5 x 11 in. . Pakket 100 ark pr. pakke, fem pakker pr. kasse.
Tekniske data
Materiale Syntetisk
Farve Hvid, blå
Dimensioner (L x B) 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 216 mm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 279 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Ultraclean produktionsmiljøer, der ikke kan tåle celluloseforurening
Produkttype Renrumsdokumentationspapir