Få mere at vide
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere
Artikelnummer. 17218889 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Konstruktion:
Forseglet grænse
Standard Edge
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Konstruktion Pakningsstørrelse
17218889 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) Forseglet grænse -
15742406 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) Forseglet grænse Pakke med 100
11525335 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) Standard Edge Pakke med 100
17208889 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Forseglet grænse -
15732406 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Forseglet grænse Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17218889 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX3225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7595.00 DKK
    6500.25 DKK / Pakke med 500
    Spare 1094.75 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
For ISO Klasse 3 til 5 renrum
  • Tykke enkeltlagsviskere giver sugeevnen af tolagsviskere
  • Tætstrikket konstruktion giver god slidstyrke til strenge aftørringsopgaver
  • Lave niveauer af frigivelige partikler, ioner og ikke-flygtige rester
  • TexTra 10 vinduesviskere har termisk forseglet kant for at forhindre frigivelse af partikler og fibre
  • Sterile viskere gammabestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 og dobbelte poser i opløsningsmiddelsikre poser
Ordreinfo
Stablet pakket.
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 233
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Konstruktion Forseglet grænse
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum
Ply 1-ply