Få mere at vide
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere
Artikelnummer. 15732406 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15732406
Brand: Texwipe™ TX3224
For ISO Klasse 3 til 5 renrum
  • Tykke enkeltlagsviskere giver sugeevnen af tolagsviskere
  • Tætstrikket konstruktion giver god slidstyrke til strenge aftørringsopgaver
  • Lave niveauer af frigivelige partikler, ioner og ikke-flygtige rester
  • TexTra 10 vinduesviskere har termisk forseglet kant for at forhindre frigivelse af partikler og fibre
  • Sterile viskere gammabestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 og dobbelte poser i opløsningsmiddelsikre poser
Ordreinfo
Stablet pakket.
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 233
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Renrum
Ply 1-ply