Få mere at vide
Texwipe™ TexWrite™ TexNotes Notesblokke
Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Beskrivelse
Funktioner
- Blå TexWrite™ 22 renrumsbinding
- Proprietært, midlertidigt klæbemiddel
- 72 ark pr. blok
- Renrum pakket
- Længdex Bredde: 7,62x 10,16 cm (3x 4 tommer)
- Ultraclean med lav partikel- og fibergenerering
- Lav rester, aftageligt klæbemiddel
- Lav ionisk forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polymer elastomer |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 3 x 4 tommer. |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 102 mm |
| Til brug med (applikation) | Dokumentanmærkning, udstyrsmærkning, noter og påmindelser |
| Produkttype | Klæbende notesblok |
| Vægt (engelsk) | 22 lb. |
| Vis mere |