Beskrivelse
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
Økonomiske universal-nonwoven-viskere lavet af en blanding af 55 % cellulose og 45 —% polyester kombinerer naturlige fibres sugeevne med renheden og styrken af syntetiske fibre.
- Hydroentanglement-processen bruger vandstråler til at blande fibre, hvilket eliminerer behovet for kemiske bindemidler
- Giver fremragende tovejsstyrke og meget lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
- Tilbyder overlegen våd- og tørstyrke, opløsningsmiddelkompatibilitet og syrebestandighed
- Vil ikke ridse eller slibe sarte præcisionskomponenter
Ordreinfo
Fås som tørviskere eller i en CleanPak™ formættet med 70% isopropylalkohol. Basisvægt: 67 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tør aftørring |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Basisvægt | 69 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm) |
| Vis mere |