Description
- Fremstillet af en hydroentangled blanding af 55% cellulose og 45% polyester og behandlet med ITW Texwipe proprietær finish med ultralav partikelform (ULP).
- Reducerer partikeldannelse markant
- ULP-finish formuleret til at modstå ekstraktion i almindeligt anvendte opløsningsmidler
Order Info
Basisvægt: 68 g/m 2 .
Specifications
Specifications
| Produkttype | Tør aftørring |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Basisvægt | 67 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
| Til brug med (applikation) | Designet til kritiske miljøer, hvor lav partikeldannelse og høj absorptionsevne er de vigtigste overvejelser, fremragende til brug i faciliteter til fremstilling af integrerede kredsløb, printkort og elektroniske komponenter |