Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ II Blandede vinduesviskere
Artikelnummer. 11595365 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
18 x 18 tommer (46 x 46 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11595365 18 x 18 tommer (46 x 46 cm) -
11575365 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 300
11585365 12 x 12 tommer. Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11595365 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX1118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 6 og 7 applikationer
  • Fremstillet af en hydroentangled blanding af 55% cellulose og 45% polyester og behandlet med ITW Texwipe proprietær finish med ultralav partikelform (ULP).
  • Reducerer partikeldannelse markant
  • ULP-finish formuleret til at modstå ekstraktion i almindeligt anvendte opløsningsmidler
Ordreinfo
Basisvægt: 68 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Tør aftørring
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Materiale Polyestercellulose
Basisvægt 67
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 18 x 18 tommer (46 x 46 cm)
Til brug med (applikation) Designet til kritiske miljøer, hvor lav partikeldannelse og høj absorptionsevne er de vigtigste overvejelser, fremragende til brug i faciliteter til fremstilling af integrerede kredsløb, printkort og elektroniske komponenter