Få mere at vide
Texwipe™ Steril TechniSat™ Formættede vinduesviskere
Artikelnummer. p-210527 Shop alle Texwipe produkter
Emballagemængde:
1000 vinduesviskere i alt/Cs.
20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
Artikelnummer. 15712406
Brand: Texwipe™ TX3217
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Certifikater for bestråling, overensstemmelse og analyse.
For ISO Klasse 6 applikationer
  • Bindemiddelfri hydro-sammenfiltret polyester/cellulose-visker formættet med USP-grade 70% isopropylalkohol 30% deioniseret vand, filtreret gennem 0,2 m μfilter
  • Gamma bestrålet til 10 -6 Sterility Assurance Level i overensstemmelse med Association for Advancement of Medical Instrumentation
  • Lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler og partikeldannelse
Ordreinfo
Parti og udløbsdato tydeligt markeret på hver pakke. Emballage muligheder: Etui med 24 Flexpacks (50 vinduesviskere pr. Flexpack) eller Flexpack med 20 vinduesviskere.
Overholdelse
Gamma-bestrålet til en 10 -6 SAL i overensstemmelse med Association for the Advancement of Medical Instrumentation retningslinjer.
Tekniske data
Produkttype Formættet visker
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyestercellulose
Dimensioner (L x B) 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
Til brug med (applikation) Designet til rengøring og polering af udstyr og miljømæssige overflader under og efter produktionsflowet
Emballagemængde 20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs.
Mætningsopløsning 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilitet Steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol