Indeholder
Certifikater for bestråling, overensstemmelse og analyse.
For ISO Klasse 6 applikationer
- Bindemiddelfri hydro-sammenfiltret polyester/cellulose-visker formættet med USP-grade 70% isopropylalkohol 30% deioniseret vand, filtreret gennem 0,2 m μfilter
- Gamma bestrålet til 10 -6 Sterility Assurance Level i overensstemmelse med Association for Advancement of Medical Instrumentation
- Lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler og partikeldannelse
Ordreinfo
Parti og udløbsdato tydeligt markeret på hver pakke. Emballage muligheder: Etui med 24 Flexpacks (50 vinduesviskere pr. Flexpack) eller Flexpack med 20 vinduesviskere.
Overholdelse
Gamma-bestrålet til en 10 -6 SAL i overensstemmelse med Association for the Advancement of Medical Instrumentation retningslinjer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Formættet visker |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Længde (metrisk) | 28 cm |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Dimensioner (L x B) | 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) |
| Til brug med (applikation) | Designet til rengøring og polering af udstyr og miljømæssige overflader under og efter produktionsflowet |
| Emballagemængde | 20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs. |
| Mætningsopløsning | 70 % isopropylalkohol, 30 % deioniseret vand |
| Vis mere |