Få mere at vide
Texwipe™ Sterile polystyren vatpinde
Artikelnummer. p-4842411 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Bredde (engelsk) Hoved:
0,22 tommer.
Bredde (metrisk) hoved:
5,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Hoved Bredde (metrisk) hoved
17278879 0,22 tommer. 5,8 mm
16575930 0,22 tommer. 5,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17278879 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. STX763
Texwipes sterile spundne polyester vatpinde er konstrueret af 100 % USP-kvalitet polyester, sikkert bundet til træ- eller polystyrenhåndtaget med en vandbaseret klæbemiddel.
  • Miljøovervågning
  • Rengøring med kompatible løsninger og opløsningsmidler
  • Opsamling af fint pulver
  • Overfladeprøvetagning
  • Indsamling og transport af bakteriologiske prøver
  • Tekniske data
    Længde (engelsk) 6,1 tommer
    Produkttype Podepinde
    Længde (metrisk) 155 mm
    Materiale Spundet polyester af medicinsk kvalitet
    Bredde (engelsk) Hoved 0,22 tommer.
    Bredde (metrisk) hoved 5,8 mm
    Håndtag Type Polystyren
    Klæbende type Vandbaseret
    Håndtag Materiale Polystyren
    Tip stil Større
    Tip materiale Skum