Få mere at vide
Texwipe™ Sterile podepinde
Artikelnummer. p-4841360
Håndtag Materiale:
Polystyren
Træ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15823886
Brand: Texwipe™ STX705P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 100 % bomuld i USP-kvalitet
  • Limet til træ- eller polystyrenskaft med vandbaseret klæbemiddel
  • Automatiserede processer med høj præcision bruges til at fremstille podepinde med nøjagtige og ensartede tolerancer
  • Let at åbne, individuelt indpakkede podepinde for at sikre sterilitet
  • Gammabestrålet til et sterilitetssikringsniveau på 10-6 i overensstemmelse med ANSI/AAMI/ISO11137
  • Præsteriliserede podepinde eliminerer ompakning, dokumentation og validering af
  • autoklaverede podepinde
  • Partikode og udløbsdato markeret på hver pakke
  • Inkluderer stregkode til lagerstyring
  • Bestrålings- og overensstemmelsescertifikater vedlagt
  • Emballage mærket til global brug
Anvendelser:
Diagnostisk prøvetagning, miljøovervågning og rengøring med opløsningsmidler som IPA
Tekniske data
Længde (engelsk) 6,1 tommer
Produkttype Podepinde
Længde (metrisk) 155 mm
Længde (engelsk) Håndtag 5,3 tommer
Længde (metrisk) håndtag 137 mm
Materiale Bomuld af USP-kvalitet
Bredde (engelsk) Hoved 0,23 tommer
Bredde (metrisk) hoved 6mm
Sterilitet Steril
Håndtag Materiale Polystyren
Tip materiale Bomuld