Få mere at vide
Texwipe™ Sterile podepinde
Artikelnummer. 17435353 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Håndtag Materiale:
Polystyren
Træ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Håndtag Materiale Pakningsstørrelse
17435353 Træ -
15823886 Polystyren Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17435353 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. STX705W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4470.00 DKK
    3622.67 DKK / Pakke med 500
    Spare 847.33 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fremstillet af 100 % bomuld i USP-kvalitet
  • Limet til træ- eller polystyrenskaft med vandbaseret klæbemiddel
  • Automatiserede processer med høj præcision bruges til at fremstille podepinde med nøjagtige og ensartede tolerancer
  • Let at åbne, individuelt indpakkede podepinde for at sikre sterilitet
  • Gammabestrålet til et sterilitetssikringsniveau på 10-6 i overensstemmelse med ANSI/AAMI/ISO11137
  • Præsteriliserede podepinde eliminerer ompakning, dokumentation og validering af
  • autoklaverede podepinde
  • Partikode og udløbsdato markeret på hver pakke
  • Inkluderer stregkode til lagerstyring
  • Bestrålings- og overensstemmelsescertifikater vedlagt
  • Emballage mærket til global brug
Anvendelser:
Diagnostisk prøvetagning, miljøovervågning og rengøring med opløsningsmidler som IPA
Tekniske data
Længde (engelsk) 6,1 tommer
Produkttype Podepinde
Længde (metrisk) 155 mm
Længde (engelsk) Håndtag 5,3 tommer
Længde (metrisk) håndtag 137 mm
Materiale Bomuld af USP-kvalitet
Bredde (engelsk) Hoved 0,25 tommer
Bredde (metrisk) hoved 6.4mm
Sterilitet Steril
Håndtag Materiale Træ
Tip materiale Bomuld